Imprimer
Sodium dithionite ≥85%, tech.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
33381.A1 33381.14 33381.22
33381.A1EA 109 EUR
33381.A1 33381.14 33381.22
Sodium dithionite ≥85%, tech.
Sodium dithionite
Purity: 85+% CAS No.: 7775-14-6 Molecular Formula: Na2S2O4 Formula Weight: 174.11 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Merck Reference: 14,8626 UN No.: 1384 MDL No.: MFCD00011640
Formule: Na₂S₂O₄
Point de fusion: 52 °C (déc.)
Densité: 2,19 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011640
Numéro CAS: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
UN: 1384
ADR: 4.2,II
Indice Merck: 14,8626