Imprimer
Sodium dithionite ∼ 85% tech.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium hydrosulphite
169590010 169590020 169590250 169590100
ACRO169590010EA 113 EUR
ACRO169590010 ACRO169590020 ACRO169590250 ACRO169590100
Sodium dithionite ∼ 85% tech.
Sodium dithionite
Formule: Na₂S₂O₄
Poids moléculaire: 174.11 g/mol
Point de fusion: >300 °C (déc.)
Point éclair: 101
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011640
Numéro CAS: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
UN: 1384
ADR: 4.2 II
Indice Merck: 13,08700
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥85 %
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
HPLC ≥96.0 %