Sodium thiosulfate, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium hyposulfite
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
Na₂S₂O₃ Poids moléculaire: 158.11 g/mol Point d'ébullition: 100 Point de fusion: 48 Densité: 1.66 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003499 Numéro CAS: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Indice Merck: 12,08844 |