Sodium thiosulfate, anhydre 98.5%, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium hyposulfite
Formule:
Na₂S₂O₃ Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa) Point de fusion: 48 °C Densité: 1,66 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003499 Numéro CAS: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Indice Merck: 12,08844 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Iodimetric | ≥98.0 % (on dry substance) |
Loss on drying | ≤2 % (105°C, 2 h) |
pH | 6.0 to 8.5 (5 % at 20°C) |
Chloride (Cl) | ≤1500 ppm |
SO4 and SO3 (as SO4) | ≤1 % |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |