Sodium sulfure 90+%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium sulphide
Formule:
Na₂S Poids moléculaire: 78.05 g/mol Point d'ébullition: 174 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00003498 Numéro CAS: 1313-82-2 EINECS: 215-211-5 UN: 1385 ADR: 4.2 II REACH: 01-2119513694-38 Indice Merck: 12,08830 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to beige Powder and/or lumps |
Titration Iodimetric | ≥90.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...