Hexahydroxoplatinate de disodium ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 12325-31-4
Molecular Formula: H6Na2O6Pt
Formula Weight: 343.10
Physical Form: Crystalline
Appearance: Yellow to brown
Melting Point: 150° dec.
MDL No.: MFCD00014236
Formule:
H₆Na₂O₆Pt Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014236 Numéro CAS: 12325-31-4 EINECS: 235-590-0 |