Imprimer
Sodium dihydrogénophosphate, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.06370.0050 1.06370.0250
1.06370.0050EA 282 EUR
1.06370.0050 1.06370.0250
Sodium dihydrogénophosphate, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Sodium dihydrogénophosphate
Formule: NaH₂PO₄
Point de fusion: ∼650 °C
Densité: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003527
Numéro CAS: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Indice Merck: 12,08806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 850 g/l (20 °C)
Molar Mass 119.98 g/mol
Bulk Density 940 kg/m3
pH 4.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)