Sodium dihydrogénophosphate ≥96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Sodium phosphate monobasique, Sodium phosphate monopotassique
Purity: 96%
CAS No.: 7558-80-7
Molecular Formula: H2NaO4P
Formula Weight: 119.98
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Solubility: Freely soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,8660
MDL No.: MFCD00003527
Formule:
NaH₂PO₄ Poids moléculaire: 119.98 g/mol Point de fusion: ∼650 °C Densité: 0.9996 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003527 Numéro CAS: 7558-80-7 EINECS: 231-449-2 REACH: 01-2119489796-13 Indice Merck: 12,08806 |