Imprimer
di-Sodium hydrogénophosphate, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium phosphate dibasique
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.06566.0500EA 1360 EUR
1.06566.0500 1.06566.0100
di-Sodium hydrogénophosphate, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
di-Sodium hydrogénophosphate
Formule: Na₂HPO₄
Poids moléculaire: 141,96 g/mol
Point de fusion: 250 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Indice Merck: 12,08805
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 77 g/l (20 °C)
Melting Point 250 °C (decomposition)
Molar Mass 141.96 g/mol
Bulk Density 880 kg/m3
pH 8.7 - 9.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)