Imprimer
di-Sodium hydrogénophosphate, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
567547-1 567547-250
567547-1EA 281 EUR
567547-1 567547-250
di-Sodium hydrogénophosphate, Millipore®
di-Sodium hydrogénophosphate
Formule: Na₂HPO₄
Point de fusion: 250 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Indice Merck: 12,08805