Imprimer
di-Sodium hydrogénophosphate 99+% ACS adapté aux solutions tampons
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium phosphate dibasique
424375000 424370025 424370100
ACRO424375000EA 81.3 EUR
ACRO424375000 ACRO424370025 ACRO424370100
di-Sodium hydrogénophosphate 99+% ACS adapté aux solutions tampons
di-Sodium hydrogénophosphate
Formule: Na₂HPO₄
Poids moléculaire: 141.96 g/mol
Point de fusion: 250
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Indice Merck: 12,08805
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or granular powder
Loss on drying ≤0.2 % (105°C)
pH 8.7 to 9.3 (5 % solution at 25.0°C)
Titration excess HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %