Imprimer
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre 99+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium phosphate dibasique
204855000 204851000 204850050
ACRO204855000EA 73.7 EUR
ACRO204855000 ACRO204851000 ACRO204850050
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre 99+% pour analyses
di-Sodium hydrogénophosphate
Formule: Na₂HPO₄
Poids moléculaire: 141.96 g/mol
Point de fusion: 250
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Indice Merck: 12,08805
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or granular powder
Loss on drying ≤0.2 %
pH 8.7 to 9.3 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %