Imprimer
Acide orthophosphorique ≥99.0% (par analyse titrimétrique), cristallisé, Puriss. p.a., Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
79622-500G 79622-1KG 79622-25KG
79622-500GEA 83.2 EUR
79622-500G 79622-1KG HONC79622-25KG
Acide orthophosphorique ≥99.0% (par analyse titrimétrique), cristallisé, Puriss. p.a., Fluka™
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
Point de fusion: 42 °C
Densité: 1,880 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 3453
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Melting point 38 - 42 °C
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 1 ppm
Cobalt (Co) Max. 1 ppm
Chromium (Cr) Max. 1 ppm
Copper (Cu) Max. 1 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 1 ppm
Manganese (Mn) Max. 1 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 1 ppm
Zinc (Zn) Max. 1 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 30 ppm
Phosphite,Hypoph. (H₃PO₃) Max. 500 ppm
KMnO₄ reducing matter (as O) Max. 20 ppm
Vapor Pressure 5 mmHg ( 25 °C)