Imprimer
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre ≥99.0% ACS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0404-1KGEA 254 EUR
0404-1KG 0404-2.5KG 0404-500G 0404-12KG 0404-50KG
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre ≥99.0% ACS
di-Sodium hydrogénophosphate
Formule: Na₂HPO₄
Point de fusion: 250 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Indice Merck: 12,08805
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chloride <0.002%
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.002%
Loss on drying @105 °C ≤0.2%
pH (5%, Water) @25 °C 8.7 − 9.3
Purity ≥99%
Sulphate ≤0.005%