Imprimer
Orthophosphate de trilithium ≥99.99% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tri-Lithium phosphate, Lithium phosphate trisodique
10743.14 10743.22
10743.14EA 234 EUR
10743.14 10743.22
Orthophosphate de trilithium ≥99.99% (base métaux), Puratronic®
Orthophosphate de trilithium
Purity: 99.99% CAS No.: 10377-52-3 Molecular Formula: Li3PO4 Formula Weight: 115.79 Physical Form: Powder Density: 2.54 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 837° MDL No.: MFCD00016187
Formule: Li₃O₄P
Point de fusion: 837 °C
Densité: 2,54
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016187
Numéro CAS: 10377-52-3
EINECS: 233-823-0