Hexafluorophosphate de sodium ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 21324-39-0
Molecular Formula: NaPF6
Formula Weight: 167.95
Odour: Odourless
Melting Point:
Formule:
F₆NaP Point de fusion: >200 °C Densité: 2,37 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011122 Numéro CAS: 21324-39-0 EINECS: 244-333-1 UN: 3260 ADR: 8,II |