Imprimer
Sodium hydroxyde ≥98%, en pastilles, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxyde de sodium
28245.367EA 267 EUR
28245.367 28245.265 28245.298 28245.320 28245.460
Sodium hydroxyde ≥98%, en pastilles, GPR RECTAPUR®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Poids moléculaire: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 323 °C
Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Indice Merck: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
CO3 (as Na2CO3) Max. 1.0 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
SiO4 (as SiO2) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm