Imprimer
Sodium hydroxyde, en pastilles, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.06498.0500 1.06498.1000 1.06498.5000 1.06498.9025 1.06498.9050
1.06498.0500EA 68.2 EUR
1.06498.0500 1.06498.1000 1.06498.5000 1.06498.9025 1.06498.9050
Sodium hydroxyde, en pastilles, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 1390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 323 °C
Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Indice Merck: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric, NaOH) 99% min
Carbonate (as Na₂CO₃) 1.0% max
Chloride (Cl) 0.012% max
Phosphate (PO₄) 0.0005% max
Silicate (SiO₂) 0.001% max
Sulfate (SO₄) 0.010% max
Total nitrogen (N) 0.0003% max
Heavy metals (as Pb) 0.0005% max
Al (Aluminium) 0.0005% max
As (Aresnic) 0.0001% max
Ca (Calcium) 0.0005% max
Cu (Copper) 0.0002% max
Fe (Iron) 0.0005% max
K (Pottassium) 0.05% max
Mg (Magnesium) 0.0005% max
Ni (Nickel) 0.00025% max
Pb (Lead) 0.0005% max
Zn (Zinc) 0.001% max
Zinc (Zn) 0.001% max