Imprimer
Sodium hydroxyde NF, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxyde de sodium
3718-32EA 107.87 EUR
3718-32 3718-37 3718-10EU 3718-QS
Sodium hydroxyde NF, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Poids moléculaire: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Densité: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Indice Merck: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets BP/ Ph. Eur. Chemical Specifications
Appearance of solution passes test
Assay 95.0 - 100.5 %
Carbonates max. 2.0 %
Chlorides max. 200 ppm
Heavy Metals max. 0.003 %
Identification A passes test
Identification B passes test
Iron max. 10 ppm
Sulphates max. 200 ppm
Meets JP Chemical Specifications
Chloride max. 0.050 %
Clarity and Color of Solution passes test
Identification 1 passes test
Identification 2 passes test
Mercury passes test
Potassium passes test
Sodiumcarbonate max. 3.0 %
Identification passes test
Insoluble substances and organic matters passes test