Sodium hydroxyde, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
NaOH Point d'ébullition: 1390 °C (1013 hPa) Point de fusion: 323 °C Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8,II REACH: 01-2119457892-27 Indice Merck: 14,08627 |
Résultats des tests de spécification
Assay | min. 98 % |
Carbonate (as Na2CO3) | max. 1 % |
Potassium (K) | max. 0.05 % |
Silica (SiO2) | max. 0.001 % |
Trace Impurities (in ppm)Aluminium (Al) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm)Calcium (Ca) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm)Chloride (Cl) | max. 10 |
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm)Nickel (Ni) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm)Phosphate (PO4) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm)Sulfate (SO4) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm)Total Nitrogen (N) | max. 3 |