Sodium hydroxyde, billes, qualité Réactif
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
NaOH Point d'ébullition: 1390 °C (1013 hPa) Point de fusion: 323 °C Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8,II REACH: 01-2119457892-27 Indice Merck: 14,08627 |
Résultats des tests de spécification
Chloride | ≤0.05% |
Heavy Metals | ≤0.006% |
Potassium | ≤0.1% |
Purity | >98.5% |
Sodium Carbonate | ≤0.90% |
Sulphate | ≤0.005% |