Lithium hydroxyde, anhydre ≥99.995% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 1310-65-2
Molecular Formula: LiOH
Formula Weight: 23.95
Physical Form: Powder
Density: 2.54
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 14
Melting Point: 462°
Boiling Point: 924°
Merck Reference: 14,5534
UN No.: 2680
MDL No.: MFCD00011095
Formule:
LiOH Poids moléculaire: 23.95 g/mol Point d'ébullition: 924 °C Point de fusion: 462 Densité: 2.54 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011095 Numéro CAS: 1310-65-2 EINECS: 215-183-4 UN: 2680 ADR: 8 II Indice Merck: 14,5534 |