Imprimer
Lithium hydroxyde, anhydre 98%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
379181000 379185000 379180025
ACRO379181000EA 118 EUR
ACRO379181000 ACRO379185000 ACRO379180025
Lithium hydroxyde, anhydre 98%, pur
Lithium hydroxyde
Formule: LiOH
Poids moléculaire: 23.95 g/mol
Point d'ébullition: 924
Point de fusion: 462 °C
Densité: 1.43 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011095
Numéro CAS: 1310-65-2
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,05556
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration with HCl ≥97.5 %