Imprimer
Sodium peroxyde ≥93.0%, en poudre, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
27996.230EA 512 EUR
27996.230 27996.296
Sodium peroxyde ≥93.0%, en poudre, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Sodium peroxyde
Formule: Na₂O₂
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2,805 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003497
Numéro CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1,I
Indice Merck: 13,08728
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 93.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 40 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm