Imprimer
Sodium peroxyde ≥93%, en grenailles, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
27995.293EA 1100 EUR
27995.293 27995.260
Sodium peroxyde ≥93%, en grenailles, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Sodium peroxyde
Formule: Na₂O₂
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2,805 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003497
Numéro CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1,I
Indice Merck: 13,08728
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 93 %
Identification Passes test
Mean diameter 0.3 to 2.0 mm
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 Max. 0.025 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm