Imprimer
Sodium peroxyde, en granulés ISO, ACS pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): di-Sodium peroxide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.06563.0100 1.06563.0500 1.06563.1000
1.06563.0100EA 179 EUR
1.06563.0100 1.06563.0500 1.06563.1000
Sodium peroxyde, en granulés ISO, ACS pour analyses, Supelco®
Sodium peroxyde
Formule: Na₂O₂
Poids moléculaire: 77.98 g/mol
Point de fusion: 660
Densité: 2.805 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003497
Numéro CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1 I
Indice Merck: 13,08728
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 100 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 660 °C
Molar Mass 77.98 g/mol
Bulk Density 1138 kg/m3
Density 2.8 g/cm3 (20 °C)
pH 12.8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer