Imprimer
Sodium peroxyde ≥95%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
31445-100G 31445-1KG 31445-500G 31445-6X1KG
31445-100GEA 137 EUR
31445-100G 31445-1KG 31445-500G 31445-6X1KG
Sodium peroxyde ≥95%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Sodium peroxyde
Formule: Na₂O₂
Point d'ébullition: Decomposes on heating
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003497
Numéro CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1,I
Indice Merck: 13,08728
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 95.0 %
Aluminium (Al) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
Total N Max. 0.003 %