Imprimer
Oxyde de disodium
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium oxide
36712.14 36712.22 36712.40
36712.14EA 128 EUR
36712.14 36712.22 36712.40
Oxyde de disodium
Oxyde de disodium
CAS No.: 1313-59-3 Molecular Formula: Na2O + Na2O2 Formula Weight: 61.98 Physical Form: Beads Density: 2.27 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White to grey Odour: Odourless Melting Point: 400° dec. Merck Reference: 14,8651 UN No.: 1825 MDL No.: MFCD00046201
Formule: Na₂O
Point de fusion: >400 °C (déc.)
Densité: 2,27
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046201
Numéro CAS: 1313-59-3
EINECS: 215-208-9
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Indice Merck: 14,8651