Imprimer
Flacons pour culture cellulaire, multi-couches Falcon® Multi-Flask
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
353144 353143
734-2457EA 201 EUR
734-2457 734-2456
Flacons pour culture cellulaire, multi-couches Falcon® Multi-Flask
Ballons Flacons pour culture cellulaire
En PS, traités pour la culture tissulaire, avec bouchon filtrant à membrane, apyrogène.
  • Même la distribution du milieu de culture à travers toutes les couches, le traitement de surface de culture tissulaire à vide-gaz prouvé et l'efficacité des échanges gazeux sont associés pour offrir un environnement de culture cellulaire optimal
  • Les cellules sont facilement accessibles à l'aide de pipettes
  • Numéro de lot imprimé sur chaque flacon individuel pour une meilleure traçabilité
  • Fabriqués conformément aux normes BPF
Les flacons pour culture cellulaire Falcon® Multi-Flask sont disponibles avec 3 ou 5 couches et des surfaces de culture cellulaire de 525 cm² ou de 875 cm². Ils offrent une plus grande surface et un plus grand rendement cellulaire que les flacons à couche unique en T, mais avec le même encombrement et les mêmes densités d'ensemencement, ce qui permet d'augmenter les protocoles existants.
Graduation accuracy: 10%.
Attention: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.