Imprimer
Chambre de numération, McMaster
Fournisseur: MARIENFELD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0611141 0335001
631-0695EA 523 EUR
631-0695 MARI0335001
Chambre de numération, McMaster
Lames Cellules de numération
Ce compteur de cellules est adapté aux milieux liquides.
  • Trois grilles de numération et lamelle couvre-objets de rechange
  • Paire de pinces pour fixer la lamelle couvre-objets
  • Bords rodés et coins arrondis