Imprimer
Cellules de Neubauer modifiées avec V-slash
Fournisseur: MARIENFELD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0650010 0650030
MARI0650010EA 84.2 EUR
MARI0650010 MARI0650030
Cellules de Neubauer modifiées avec V-slash
Lames Cellules de numération
Le système V-slash facilite le remplissage de l'intervalle capillaire entre le fond de la cellule et la lamelle couvre-objets pour hématimètre réduit le risque de débordement.
Certifications: IVD 98/79/EC