Imprimer
Eau, TECHNICAL, déminéralisée
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
23597.405EA 93.6 EUR
23597.405 23597.410 23597.440 23597.553
Eau, TECHNICAL, déminéralisée
Eau
Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Indice Merck: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Conductivity (20°C) (at production) Max. 1.5 µS/cm