Imprimer
Boîtes de Petri
Fournisseur: MARIENFELD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3400300 3401000 3401100 3401600 3401300
631-0405EA 373 EUR
631-0405 631-0406 MARI3401100 MARI3401600 MARI3401300
Boîtes de Petri
Boîtes de culture Boîtes de Petri
En verre sodocalcique.
  • Sans cadmium, ni plomb
  • Fond et couvercle ultra plats
  • Distorsion optique faible
  • Étalement uniforme des liquides et des milieux nutritifs
  • Stérilisation jusqu'à 121 °C
  • Réutilisables