Imprimer
Balances, Triple Beam Junior
Fournisseur: OHAUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
80252049
OHAU80252049EA 0 EUR
OHAU80252049
Balances, Triple Beam Junior
Balances
La balance Triple Beam Junior fournit des résultats de pesage précis et est facile à utiliser.
  • Caractéristiques : fléaux crantés et étagés, amortissement magnétique, compensateur de remise à zéro. Base et fléau métallique avec plaque en acier inoxydable.
Dimensions (H x L x l) : 168×451×161 mm
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Attention:
Commander maintenant