Imprimer
Lames de microscope
Fournisseur: MARIENFELD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1100420 1100220 1100020
MARI1100420EA 68.7 EUR
MARI1100420 MARI1100220 MARI1100020
Lames de microscope
Lames Lames de microscopes
Lames de microscope en verre sodocalcique pré-nettoyées avec une zone de marquage dépolie soyeuse de 20 mm, sur les deux côtés.
Certifications: IVD directive 98/79/EC.