Imprimer
Lamelles couvre-objet pour microscopie en fluorescence
Fournisseur: MARIENFELD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0100192 0100242 0102222 0102242 0103192 0103222 0103242 0100222 0100122 0102192 0102122 0102172 0102112 0102152 0100172
MARI0100192EA 115 EUR
MARI0100192 MARI0100242 MARI0102222 MARI0102242 MARI0103192 MARI0103222 MARI0103242 MARI0100222 MARI0100122 MARI0102192 MARI0102122 MARI0102172 MARI0102112 MARI0102152 MARI0100172
Lamelles couvre-objet pour microscopie en fluorescence
Lamelles couvre-objet
Ces lamelles couvre-objet, en verre borosilicate D 263™ M de classe hydrolytique , sont appropriées à la microsopie en fluorescence.
  • Incolores et transparentes
  • Résistance chimique
  • Certifiées pour le diagnostic in vitro (IVD), conformément à la directive IVD 98/79/EC
ISO 8255
Cdt: Coffret en plastique à couvercle articulé de 100 ou 200 unités - 10 coffrets par carton.