Imprimer
Eau sans nucléase, Fermantas
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
R0581 R0582
R0581EA 31.17 EUR
R0581 R0582
Eau sans nucléase, Fermantas
Eau
This nuclease-free water is deionized and 0.22 µM membrane-filtered nuclease-free water
  • Free of endo, exodeoxyribonucleases, ribonucleases, and phosphatases
It is ideal for all molecular biology applications.
Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Indice Merck: 13,10098