Eau pour analyses
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Hydrogen oxide
Formule:
H₂O Poids moléculaire: 18.02 g/mol Point d'ébullition: 100 °C (760 mmHg) Point de fusion: 0 Densité: 1 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011332 Numéro CAS: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Indice Merck: 13,10098 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Non-volatile matter | ≤0.0005 % |
Residue after ign. (sulfated) | ≤0.0002 % |
pH | 5 to 8 |
Absorbance | ≤0.01 (water, 1 cm, 254 nm) |
Chloride (Cl) | ≤0.1 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤0.2 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤0.05 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1 ppm |
Silicate (as SiO2) | ≤0.01 ppm |
Aluminium (Al) | ≤0.02 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤0.01 ppm |
Antimony (Sb) | ≤0.01 ppm |
Barium (Ba) | ≤0.01 ppm |
Bismuth (Bi) | ≤0.01 ppm |
Boron (B) | ≤0.01 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.01 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.1 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.01 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.01 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.01 ppm |
Gold (Au) | ≤0.01 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.01 ppm |
Lithium (Li) | ≤0.02 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.05 ppm |
Manganese (Mn) | ≤0.01 ppm |
Mercury (Hg) | ≤0.05 ppm |
Molybdenum (Mo) | ≤0.01 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.01 ppm |
Potassium (K) | ≤0.05 ppm |
Selenium (Se) | ≤0.01 ppm |
Silver (Ag) | ≤0.01 ppm |
Sodium (Na) | ≤0.1 ppm |
Strontium (Sr) | ≤0.05 ppm |
Tin (Sn) | ≤0.01 ppm |
Titanium (Ti) | ≤0.01 ppm |
Vanadium (V) | ≤0.01 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.05 ppm |
Zirconium (Zr) | ≤0.01 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.01 ppm |
KMnO4-reducing substance | Passes test |
Conductivity | ≤6 µS/cm |