Imprimer
Eau, Testé par ECD pour l'analyse des pesticides pour l'analyse des résidus
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
326650010 326650025
ACRO326650010EA 48.5 EUR
ACRO326650010 ACRO326650025
Eau, Testé par ECD pour l'analyse des pesticides pour l'analyse des résidus
Eau
Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Indice Merck: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Additional info residue (at bottling) : < 0.0005%
Color scale ≤10 APHA
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %