Imprimer
Nitrate de rubidium 99.8%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
300070100 300070500
ACRO300070100EA 87 EUR
ACRO300070100 ACRO300070500
Nitrate de rubidium 99.8%, pur
Nitrate de rubidium
Formule: NO₃Rb
Point d'ébullition: 578 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 310 °C
Densité: 3,11 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011193
Numéro CAS: 13126-12-0
EINECS: 236-060-1
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals or needles
Total trace metal impurities ≤0.2 %