Imprimer
Sodium nitrate 99, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
27950.298EA 83.7 EUR
27950.298 27950.367 27950.462
Sodium nitrate 99, GPR RECTAPUR®
Sodium nitrate
Formule: NaNO₃
Poids moléculaire: 84.99 g/mol
Point d'ébullition: 380
Point de fusion: 308
Densité: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011119
Numéro CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488221-41
Indice Merck: 13,08720
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Essai (calculé sur substance séchée) 99 % min.
Métaux lourds (en Pb) 10 ppm max.
Cl (chlorure) 0,1 % max.
Fe (fer) 10 ppm max.
SO4 (sulfate) 0,02 % max.