Imprimer
Sodium nitrate 99,5, Puriss. p.a. ACS, ISO analytical reagent, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
31440-100G 31440-1KG 31440-500G
31440-100GEA 94.8 EUR
31440-100G 31440-1KG 31440-500G
Sodium nitrate 99,5, Puriss. p.a. ACS, ISO analytical reagent, Fluka™
Sodium nitrate
Formule: NaNO₃
Poids moléculaire: 84.99 g/mol
Point d'ébullition: 380 Déc. (en chauffant)
Point de fusion: 308 °C
Densité: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011119
Numéro CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488221-41
Indice Merck: 13,08720
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 5.5 - 8.0
Ammonium (NH₄) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0002 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Iodate (IO₃) Max. 0.0005 %
Nitrite (NO₂) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.0002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %