Imprimer
Sodium nitrate 99+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
205960010 205960050 205962500
ACRO205960010EA 111 EUR
ACRO205960010 ACRO205960050 ACRO205962500
Sodium nitrate 99+% pour analyses
Sodium nitrate
Formule: NaNO₃
Point d'ébullition: 380 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 306 °C
Densité: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011119
Numéro CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Indice Merck: 13,08720
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 5.5 to 8.3 (5 % at 25°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Nitrite (NO2) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm