Imprimer
Potassium nitrate ≥97%, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Nitrate de potassium
26857.368EA 252 EUR
26857.368
Potassium nitrate ≥97%, TECHNICAL
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
Poids moléculaire: 101,1 g/mol
Point de fusion: 334 °C
Densité: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Indice Merck: 13,07733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %