Imprimer
Potassium nitrate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Nitrate de potassium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.05063.0500 1.05063.1000 1.05063.5000 1.05063.9025
1.05063.0500EA 68 EUR
1.05063.0500 1.05063.1000 1.05063.5000 1.05063.9025
Potassium nitrate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO pour analyses, Supelco®
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
Poids moléculaire: 101.1 g/mol
Point de fusion: 334
Densité: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Indice Merck: 13,07733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 320 g/l (20 °C)
Melting Point 334 °C
Molar Mass 101.10 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 2.11 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer