Potassium nitrate Ph. Eur., BP, USP, FCC, E252, très pur, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALSTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Nitrate de potassium
Formule:
KNO₃ Poids moléculaire: 101,1 g/mol Point de fusion: 334 °C Densité: 2,109 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011409 Numéro CAS: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 UN: 1486 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488224-35 Indice Merck: 13,07733 |