Imprimer
Potassium nitrate ≥99.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
13443.22 13443.36 13443.A3
13443.22EA 34.7 EUR
13443.22 13443.36 13443.A3
Potassium nitrate ≥99.0% ACS
Potassium nitrate
Purity: 99.0% min CAS No.: 7757-79-1 Molecular Formula: KNO3 Formula Weight: 101.11 Physical Form: Crystalline Density: 2.109 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 334° Boiling Point: 400° dec. Solubility: Soluble in water, glycerol, liquid NH3 Merck Reference: 14,7648 UN No.: 1486 MDL No.: MFCD00011409
Pyrotechnics, glass manufacture, tempering steel, reagent
Formule: KNO₃
Point d'ébullition: 400 °C (déc.)
Point de fusion: 334 °C
Densité: 2,109
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Indice Merck: 14,7648