Imprimer
Potassium nitrate ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nitrate de potassium
10844.06EA 63.9 EUR
10844.06 10844.18 10844.30
Potassium nitrate ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
Poids moléculaire: 101,1 g/mol
Point d'ébullition: 400 °C (déc.)
Point de fusion: 334 °C
Densité: 2,109
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Indice Merck: 13,07733