Imprimer
Potassium nitrate 99.999% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Nitrate de potassium
193800500 193802500 193800100
ACRO193800500EA 234 EUR
ACRO193800500 ACRO193802500 ACRO193800100
Potassium nitrate 99.999% (sur base traces de métaux)
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
Poids moléculaire: 101.1 g/mol
Point de fusion: 334
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Indice Merck: 13,07733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.001 %