Imprimer
Nitrate de césium ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Césium nitrate
14440.06 14440.14 14440.22 14440.36
14440.06EA 45.1 EUR
14440.06 14440.14 14440.22 14440.36
Nitrate de césium ≥99.99% (base métaux)
Nitrate de césium
Purity: 99.99% CAS No.: 7789-18-6 Molecular Formula: CsNO3 Formula Weight: 194.91 Physical Form: Crystalline Density: 3.68 Refractive Index: 1.55 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 414° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,2015 UN No.: 1451 MDL No.: MFCD00010963
Formule: CsNO₃
Poids moléculaire: 194.91 g/mol
Point d'ébullition: 737 Déc.
Point de fusion: 414
Densité: 3.68
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010963
Numéro CAS: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 14,2015